Merck
22014
Swagelok® 螺母,前后套环
Swagelok® 200-S, brass, 1/8 in. Swagelok
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115717
材料
brass
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
Swagelok® 200-S
接頭
1/8 in. Swagelok
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
旋锻型配件是最受欢迎的连接器之一,具有金属和塑料两种形式;它们非常适用于连接相似或不相似的材料(如金属与玻璃或金属与塑料)。一般的旋锻管连接器有四个部分,即容纳管子的主体,两个套圈,即前套圈和后套圈,以及最后的一个密封螺母。组装压缩管接头时,应正确检查金属管,确保表面光滑。然后滑动螺母,使开口侧朝向管道末端。接下来,在后套圈上滑动,使较宽的部分朝向螺母。下一步,在前套圈上滑动,使椎体小端朝向管道末端。然后,将管子插入配件,并将螺母/套圈组件紧固到配件上。
應用
Swagelok®螺母,前后套圈套件可用于组装单个毛细管气相色谱柱的采样器,以通过扩散管收集半挥发性有机化合物。
法律資訊
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Diffusion denuder for the collection of semivolatile organic compounds.
Krieger MS and Hites RA.
Environmental Science & Technology, 26 (8), 1551-1555 (1992)
Grob RL & Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 522-523 (2004)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)