certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 5 × 2 mL
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
single component solution
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
JLPUXFOGCDVKGO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - Solvent
閃點(°C)
9.7 °C - Solvent
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
实验方案
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt