蒸汽密度
1.03 (vs air)
蒸汽压
52 mmHg ( 37 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃温度
572 °F
包含
~37% water in methanol as stabilizer
包装
pkg of 1 mL
浓度
~37 wt. % in H2O
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
适用性
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
133.0 °F
闪点(°C)
56.11 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Separation of Formaldehyde solution
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门