主要文件
8.18708
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution
37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
别名:
甲醛液、甲醛溶液、甲醛溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352114
NACRES:
NA.22
應用:
histology
bp:
93-96 °C/1013 hPa
产品名称
37%甲醛溶液, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
濃度
36.5-38.0% (acidimetric)
pH值
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
轉變溫度
flash point 62 °C (Formaldehyde)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
應用
histology
儲存溫度
15-25°C
應用
  • 结肠癌淋巴结切除术:37%甲醛溶液在结肠癌腹腔镜手术后淋巴结清扫中的实际应用显示了其在提高诊断准确性和治疗效果方面的作用(Nguyen et al., 2024)。
分析報告
鉴别:符合检验
含量测定(酸量法):36.5 - 38.0 %
密度(20 °C):1.084 - 1.090 g/ml
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F
閃點(°C)
56 °C