主要文件
33107
Supelco
小瓶,钳口,血清瓶
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 288 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
物料
clear glass bottle
特点
autoclavable
closure type crimp top vial
包装
pkg of 288 ea
外径 × 高度
36.6 mm × 62.8 mm
体积
30 mL
配件
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些样品瓶由透明的硼硅酸盐玻璃制成,不包含瓶盖。
应用
可高压灭菌、易于维护。可用小瓶进行储存或作为密封形式。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)