29627-U
1 of 10
29624-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器
29625-U
Sigma-Aldrich
SAB1412303
ANTI-EPHB3 antibody produced in mouse
24421
用于其他自动进样器的 SGE 注射器
Millipore
1.46765
ReadyPlate 55 Slanetz&Bartley ISO 7899
26891-U
配备固定针头和双计量器的 SGE 气密自动进样器注射器
29626-U
26257
SGE气密注射器,固定针头
26248
配备标准活塞和固定针头的 SGE 微量注射器
26236
SGE 活塞保护注射器(配有可拆卸针头)
cone tip stainless steel needle
23 ga
color (dark orange)
point style 1syringe type F (cemented needle)
pkg of 1 ea
SGE 002987
50 mm × 0.63 mm
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
默克Supelco®分析化学_分析色谱_分析进样针-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。