Merck
29538-U
Supelco
用于热解吸的空管
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, pkg of 10 ea
别名:
空玻璃热解吸管(烧结)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.24
产品名称
用于热解吸的空管, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., pkg of 10 ea
物料
glass TD tube
质量水平
特点
fritted
包装
pkg of 10 ea
环保替代产品特性
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技术
active air sampling: suitable
外径 × 长度
1/4 in. × 3 1/2 in.
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
环保替代产品分类
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们竭诚为您提供绿色替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。热脱附管可重复使用至少50-100次,减少转移瓶、盖子和吸头等配件消耗,符合“废物预防”原则。热脱附管还能避免使用CS2等有毒溶剂来提取目标VOC,因此符合“安全的溶剂和助剂”原则。点击此处以获取更多信息。
用于热脱附的空管是一种玻璃热脱附管,可用于填充吸附剂或样品制备应用。
应用
  • 热解吸管对呼出气体数据变异性的影响。: 本研究考察了热解吸管的使用对呼出气分析数据变异性的影响,强调了一致的采样方法对准确分析结果的重要性(Jung et al., 2023)。
  • 用于浓度万亿分之一的挥发性和半挥发性有机化合物的同心填充高流量空气采样器。: 该研究介绍了一种高流量空气采样器,用于检测极低浓度的挥发性和半挥发性有机化合物,证明了热解吸在空气质量监测中的效率(Xie et al., 2017)。
  • 吸附管取样器在收集生物源挥发性有机化合物时分析物损失的性能测试。: 本文评估了吸附管采样器的性能,重点关注分析物损失及其对生物源挥发性有机化合物准确测量的影响(Ullah and Kim, 2015)。
  • 当使用吸附管收集空气中的挥发性脂肪酸(VFA)时,取样装置的样品损失程度和由此产生的实验偏差。: 该研究考察了与使用吸附管收集空气中VFA相关的样品损失和实验偏差,强调了优化取样方案的必要性(Kim and Kim, 2013)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)