物料
clear glass insert
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
6 mm × 31 mm
体积
0.3 mL
配件
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Large opening inserts fits crimp seal, snap ring, and 9 mm threaded vials (with 6.0 mm ID)