主要文件
28404-U
Supelco
二噁英空色谱柱
O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
13111000
NACRES:
NB.21
材料
glass hardware
包裝
pk of 5
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
內徑 × 長度
15 mm × 30 cm
外徑 × 長度
6.35 mm × 35 cm
螺紋內徑
24 mm
應用
food and beverages
相容性
for use with 6.35 mm unions
相關產品
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)