主要文件
27558
Supelco
带衬垫的螺纹盖(9mm 螺纹)
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121821
材料
PTFE/silicone septum
clear cap
特點
closure type clear polypropylene hole cap
包裝
pkg of 1000 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
预组装的 9mm 开孔带隔垫聚丙烯盖。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)