主要文件
SU860033
Supelco
棕色短螺纹自动进样器样品瓶,11.6mm×32mm
volume 1.5 mL, amber glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
别名:
Autosampler Vial, Amber, 11.6 x 32 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
amber glass vial (with marking spot)
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
其他說明
样品瓶内径因制造商而不同。只有下列货号的内衬管与此类广口样品瓶兼容。
  • SU860067 0.1mL 6×31mm 锥形玻璃内衬管,每包 100 个
  • 854988 0.1mL 6×31mm 锥形玻璃内衬管,每包 1000 个
  • SU860066 0.1mL 6×28mm 带底部支脚的锥形玻璃内衬管,每包 100 个
  • 854110 0.1mL 6×28mm 带底部支脚的锥形玻璃内衬管,每包 1000 个
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)