主要文件
27294
Supelco
斜顶圆底顶空样品瓶
volume 10 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 46 mm, round bottom, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
beveled finish clear glass vial
round bottom
特点
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
22.6 mm × 46 mm
体积
10 mL
配件
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)