Merck
27277
Supelco
红色 PTFE/硅胶隔垫
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
red PTFE/white silicone
包裝
pkg of 100 ea
參數
250 °C temp. limit
外徑
10 mm
直徑× 厚度
10 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)