27215
1 of 10
Supelco
508179
带红色橡胶/PTFE 隔垫的钳口密封盖
27373
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖
27454-U
带 PTFE/橡胶隔垫的钳口密封盖
27214-U
27102-U
带 PTFE/橡胶隔垫的 11mm 钳口密封盖
27063
2mL 12×32mm 透明玻璃钳口样品瓶
WPB01018WA
Whirl-Pak® Sample Bag
854140
27362
27473
silver aluminum sealwhite PTFE/silicone septum
closure type crimp seal
pkg of 1000 ea
11 mm
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Merck自动取样器试剂瓶_分析试剂瓶_分析色谱-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。