Merck
27473
Supelco
带 PTFE/橡胶隔垫的 11mm 钳口密封盖
red aluminum seal, seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121821
材料
PTFE/red rubber septum
red aluminum seal
特點
closure type crimp seal
包裝
pkg of 1000 ea
密封圈直徑
11 mm
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)