主要文件
27187
Supelco
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖
black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
价格与库存信息目前不能提供
物料
black phenolic hole cap
尺寸
24-400
特点
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
包装
pkg of 100 ea
参数
149 °C temp. limit
直径× 高度
26 mm × 12 mm
孔直径
14 mm
配件
thread for 24-400
相容性
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)