Merck
2632705
Supelco
进样口衬管,分流式(填充玻璃棉),用于带 SPL-17 进样器的 17A
pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115719
描述
packed (deactivated glass wool)
包装
pkg of 5 ea
长度 × 外径 × 内径
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
相容性
technique used for Dirty samples
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B Inhalation
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)