Merck
2631105
Supelco
进样口衬管,不分流,用于 AutoSystem
pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
描述
Splitless for AutoSystem
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
PerkinElmer N610-1372 (OEM)
PerkinElmer N612-1021 (OEM, instrument manufacturer′s quartz liner)
長度 × 外徑 × 內徑
92 mm × 6.35 mm × 2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)