Merck
24311
Supelco
α-DEX 225
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
品質等級
描述
GC capillary column
參數
30-230 °C temperature
β值
250
df
0.25 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
non-bonded; 25% 2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMS-α-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
應用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary chiral
分離技術
chiral
一般說明
毛细管GC柱也称开口管柱。载气流过中心孔,并且在整个柱长上不受限制。
α-DEX 225 柱中的手性固定相包含嵌入中极性相的 2,3-二-O-乙酰基-6-0-TBDMS-α-环糊精。
抗化學/物理腐蝕性
温度限度:
  • 30℃至230℃
其他說明
我们提供多种色谱配件,包括分析进样针
法律資訊
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)