材料
fused silica
品質等級
描述
GC capillary column
參數
30-230 °C temperature
β值
250
df
0.25 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
non-bonded; 20% permethylated α-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% diphenyl/65% dimethylsiloxane) phase
應用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary chiral
分離技術
chiral
一般說明
毛细管GC柱也称为开口管柱。载气流过中心孔,并且在整个柱长上不受限制。
Supelco α-DEX 120 柱包含嵌入中极性固定相的全甲基化 α-环糊精,对小分子对映异构体的分离具有极高的选择性。还建议用于分离位置异构体(酚、二甲苯等)。
應用
α-DEX™120用于气相色谱柱中,用于研究在存在对映体纯配体的情况下,将催化对映选择性二乙基锌添加到a-取代的醛中的实验。它它也用于手性色谱柱durin GC分析,用于研究脂肪酶和芳族酸酐对脂肪酶介导的甘油脱对称的实验。
抗化學/物理腐蝕性
温度限制:
- 30 °C至230 °C
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律資訊
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
其他客户在看
Lipase-mediated desymmetrization of glycerol with aromatic and aliphatic anhydrides.
Tetrahedron Asymmetry, 15 (22), 3551-3559 (2004)
A superior, readily available enantiopure ligand for the catalytic enantioselective addition of diethylzinc to a-substituted aldehydes.
The Journal of Organic Chemistry, 63 (20), 7078-7082 (1998)
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)
Chromatograms
GC Analysis of Terpinen-4-ol and Methyl Mandelate Enantiomers on α-DEX 120, β-DEX 120, and γ-DEX 120
suitable for GCsuitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门