Merck
22993
Supelco
Oxiclear 一次性气体纯化器
1/4 in. fitting
别名:
1/4 英寸一次性纯化器,件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
配件
1/4 in. fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Reduces oxygen to less than 1 ppm when the incoming level is below 10 ppm. Also removes some moisture, and organic contaminants.
Dimensions:
  • Oxiclear: 7 1/2 in. (19.0 cm) long x 1 7/8 in. (48 mm) diameter
法律信息
Oxiclear is a trademark of Labclear
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)