主要文件
22275
Valco® A-2 系列精确取样注射器
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
别名:
5mL PS-A-2 注射器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
描述
Series A-2
特點
removable needle Series A2
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
VICI 050035
針長 × 外徑 × 內徑
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
容積
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A-2 系列 — 可拆卸针头:性价比极高的通用注射器,在 250psi 压力下气体和液体都不会出现渗漏。
  • 采用按钮阀设计 — 实现瞬时进样
  • 容积更小 — 尤其适用于小体积易挥发样品
法律資訊
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Que T La et al.
Cells, 9(10) (2020-10-08)
Previously, we used a lentiviral vector to deliver furin-cleavable human insulin (INS-FUR) to the livers in several animal models of diabetes using intervallic infusion in full flow occlusion (FFO), with resultant reversal of diabetes, restoration of glucose tolerance and pancreatic