Merck
22085-U
连接 NPT 公头的连接头
stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
材料
stainless steel
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
400-1-2
接頭
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
包括螺母和密封垫。
法律資訊
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)