Merck
07380
Supelco
1-Methylethyl 4-methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)-propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate hydrochloride
reference material
别名:
Articaine impurity C (PhEur), Articaine isopropyl ester hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24N2O3S · HCl
分子量:
348.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
API 家族
articaine
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)