质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
Apu2, recombinant monoclonal
描述
Apu2 Clone
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt Variable
种属反应性
mouse, human
种属反应性(根据同源性预测)
rabbit, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
表位序列
Unknown
Protein ID登记号
UniProt登记号
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
ubiquitination (Lys48)
一般描述
ZooMAb®抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb®抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
每种ZooMAb®抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您提供符合一项或多项“绿色化学12 项原则”的绿色替代产品。此抗体不含防腐剂,生产时未伤害或牺牲动物且非常稳定,可视需要进行环境运输和储存,因此符合“废物预防”、“设计更安全的化学品”和“能效设计”原则。 点击此处获取更多信息。
特异性
克隆Apu2 是一种ZooMAb®兔重组单克隆抗体,可特异性检测lysine-48处连接的泛素。
免疫原
在 Lys48 上连接的人类二泛素。
应用
质量控制测试
通过蛋白质印迹法使用重组线性 Ub、Ub K11、Ub K48 和 Ub K63 评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的 1:10,000 稀释液检测到重组泛素 K48,但是没有检测到重组 Ub K11、Ub K63 和线性泛素.
测试过的应用
免疫细胞化学分析: 一个代表性批次的1:100稀释液在A431、HeLa和NIH3T3 细胞中检测泛素K48特异性抗体
流式细胞术分析: 取代表性批次1 μg,在HeLa细胞中检测到泛素K48特异性抗体。
亲和结合试验:该抗体的一个代表性批次在亲和结合试验中以9.9 x 10-7的KD结合重组泛素Lys48 特异性抗体。
注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
通过蛋白质印迹法使用重组线性 Ub、Ub K11、Ub K48 和 Ub K63 评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的 1:10,000 稀释液检测到重组泛素 K48,但是没有检测到重组 Ub K11、Ub K63 和线性泛素.
测试过的应用
免疫细胞化学分析: 一个代表性批次的1:100稀释液在A431、HeLa和NIH3T3 细胞中检测泛素K48特异性抗体
流式细胞术分析: 取代表性批次1 μg,在HeLa细胞中检测到泛素K48特异性抗体。
亲和结合试验:该抗体的一个代表性批次在亲和结合试验中以9.9 x 10-7的KD结合重组泛素Lys48 特异性抗体。
注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗泛素K48特异性克隆Apu2 ZooMAb®,目录号ZRB2150,是一种重组兔单克隆抗体,可特异性检测泛素K48, 并在亲和结合测定、流式细胞术、免疫细胞化学和蛋白质印迹中进行测试。
目标描述
泛素(Ub)最初生产形式为229个氨基酸的聚泛素B(UniProt: P0CG47)前体蛋白,由UBB基因(基因ID: 7314)编码,或685个氨基酸的聚泛素C前体蛋白(UniProt: P0CG48)前体蛋白,由UBB基因(基因ID:7316)编码。Ub要么与另一种蛋白质共价连接,要么游离(未锚定)。当共价结合时,它通过异肽键与目标蛋白偶联,既可以是单体(单泛素),也可以是通过泛素的不同Lys残基连接的聚合物(聚泛素链),也可以是通过泛素的引发剂Met连接的线性聚合物(线性)聚泛素链)。Ub通过其羧基末端(Gly76)与靶蛋白中通常的Lys残基共价连接。给定的目标Lys残基可以连接到一个单个Ub分子(单泛素化)或连接到Ub分子链(多泛素化)。在polyUb链中,Ub分子可以通过七个Lys残基之一(K6、K11、K27、K29、K33、K48和K63)或通过Ub N末端Met1残基(产生线性链)连接。当连接到靶蛋白上时,聚泛素链具有不同的功能,具体取决于所连接的泛素的Lys残基:例如,赖氨酸 6连接的聚泛素可能参与 DNA 修复; 赖氨酸 11 连接的参与内质网相关降解(ERAD)和细胞周期调节,赖氨酸 29连接的参与溶酶体降解。赖氨酸 48 连接的链标记蛋白质进行蛋白酶体降解,而赖氨酸 63 连接的链参与内吞作用、DNA 损伤反应以及导致转录因子 NF-kappa-B 激活的信号传导。这种由我们专有技术生成的 ZooMAb ®重组单克隆抗体与传统单克隆抗体相比,具有显著增强的特异性、亲和力、重现性和稳定性。
外形
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,正常外观为粗糙或半透明的树脂。ZooMAb 制剂中的 PBS/海藻糖成分在冻干后可呈现半固体(珠状凝胶)的外观。这是正常现象。请按照数据表中推荐的复溶程序溶解半固体、珠状、凝胶状材料。全功能测试证明,所得抗体溶液完全稳定且功能齐全。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重悬
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律信息
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1