Merck
所有图片(23)
Key Documents
ZRB1316
Sigma-Aldrich
抗Ac-α-微管蛋白(Lys40)抗体,克隆号1L10,ZooMAb®,兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
α-微管蛋白1, 微管蛋白α-1链, 微管蛋白α-4A链, 微管蛋白H2-α, 睾酮特异性α-微管蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1L10, monoclonal
recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 49.92 kDa
observed mol wt ~48 kDa
物種活性
human, rat, porcine
物種活性(以同源性預測)
bovine, sheep
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
acetylation (Lys40)
基因資訊
human ... TUBA1A(7846)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的 12 项原则”的一项或多项原则要求。该抗体不含防腐剂,生产过程中没有杀伤动物,出色的稳定性可满足室温储运需求,因此符合“预防废物”、“设计更安全的化学品”和“提高能源效率”原则。 点击此处以获取更多信息。
特異性
克隆号1L10是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测赖氨酸40上乙酰化的α-微管蛋白。靶向乙酰化赖氨酸40周围11个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH标记线性肽,对应于赖氨酸40乙酰化的人α-微管蛋白N-末端区域的11个氨基酸。
應用
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:10-100稀释液在人睾丸和小鼠脑组织切片中检测到Ac-α-微管蛋白(Lys40)。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在HeLa细胞(曲古抑菌素A处理)、MCF-7和NTERA-2细胞中检测到Ac-α-微管蛋白(Lys40)。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同。
抗Ac-α-微管蛋白(Lys40)(克隆号IL10,ZooMAb,货号ZRB1316)是一种可特异性检测赖氨酸40乙酰化α-微管蛋白的重组兔单克隆抗体,已经过测试可用于免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质免疫印迹。
標靶描述
微管蛋白α-4A链(UniProt编号:P68366;别名α-微管蛋白1、睾丸特异性α-微管蛋白、微管蛋白H2-α、微管蛋白α-1链)由TUBA4A(又名TUBA1)基因(Gene ID: 7277)编码。微管是由α-/β-微管蛋白异二聚体装配而成的细胞骨架纤维,异二聚体通过头→尾自组装形成原纤维,原纤维再侧向装配形成空心管。α-β异二聚体头尾衔接组成沿着微管壁纵向排列的原纤维,β-微管蛋白朝向微管,微管末端具有极性结构。微管蛋白结合两分子GTP,结合位置一个在β链的可交换位点,另一个在α链的不可交换位点。各种翻译后修饰,包括乙酰化、聚谷氨酰化、聚糖基化、脱酪氨酸、磷酸化和棕榈酰化,可以调节微管蛋白的聚合特性和/或它们与微管相关蛋白和马达蛋白的相互作用。据报告,GNAT赖氨酸乙酰转移酶家族成员MEC-17(或α-微管蛋白乙酰转移酶/αTAT)可催化赖氨酸40乙酰化,而已知HDAC6和sirtuin2(SIRT2)可催化微管蛋白脱乙酰化。α链的赖氨酸40乙酰化发生在微管腔内。该修饰与微管稳定性提高、细胞内运输和纤毛装配有关。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Akella, JS et al (2010).Nature.467(7312); 218-222)。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
每瓶25 μL重悬后浓度为30 μg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2