Merck
Z764639
MAGic Clamp tube rack
to hold, 20 x 50 mL or 30 x 15 mL tubes
别名:
tube clamps
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.77
特點
to hold 20 x 50 mL or 30 x 15 mL tubes
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific H1000-MR-1550
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
法律資訊
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.