主要文件
Z763985
StripSpin 12 mini centrifuge, round rotor
round rotor, 8 position
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.22
特點
to hold 8 x 1.5/2.0 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific C1008-ROT
參數
5500 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models StripSpin 12 mini
一般說明
Retro fit 8-position rotor to hold 1.5/2.0ml tubes in Benchmark C1008 mini centrifuge
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)