主要文件
Z763780
BeadBug 预装管,2.0 mL容量
with 1.0 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
别名:
homogenization microtubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106300
NACRES:
NB.22
无菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
制造商/商品名称
Benchmark Scientific D1032-10
技术
PCR: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些预灌装管适合BeadBug微管均质器,并配有标准的酸洗玻璃珠,三纯锆珠或不锈钢珠。
三纯珠是分子生物学级的,经过酸洗、热处理和测试,没有核酸酶。
不锈钢珠也经过酸洗。
所有管路均为带螺旋盖的无裙边管路
法律信息
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)