主要文件
Z742704
BenchMixer V2 Vortexer, foam rack for 5 x 50 mL tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.73
特點
Holds 12 x 1.5-2 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific BV1003-T500
相关类别
一般說明
For use with BenchMixer V2 Vortexer
法律資訊
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.