主要文件
Z741696
Nalgene®针头式过滤器,聚醚砜(PES)膜
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm
别名:
sterile filtration, syringe filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
NACRES:
NB.24
物料
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (w/green ring)
无菌性
sterile (Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic)
包装
pkg of 100 ea
制造商/商品名称
Nalgene® 720-1320
体积测量范围
2-10 mL
直径
13 mm
孔径
0.2 μm
配件
female inlet (Luer-Lok®)
male outlet (Luer slip)
适用性
suitable for application (sterile filtration and clarification of cell culture media, buffers and additives)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
与竞争性纤维素膜相比,通用组织培养膜(PES)具有更高的流速、更低的蛋白结合力和更低的可提取物。固有的亲水性;不含外部润湿剂。
  • 样品量:2-10 mL
  • 入口:阴 Luer 接头®
  • 出口:阳 Luer 滑动接头
经过认证的无菌、无细胞毒性和无热原。切勿高压灭菌
应用
推荐用于细胞/组织培养应用。
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)