主要文件
Z717312
Nichipet EX-Plus II 移液器
volume 10-100 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
electronic: no
single-channel
包裝
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Nichiryo 00-NPL02-100
存貨情形
not available in (Not available in France)
容積
10-100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Nichipet EX-Plus ll 是 Nichiryo 移液器系列的新增数字微量移液器。Nichipet EX-Plus ll 提供了一个新的关键功能——一键式校准。
现在大大减少了在移液器校准上花费的时间和金钱!
  • 抗紫外线
  • 耐溶剂
  • 完全可高压灭菌(121°C,20 分钟)
  • 一键式校准
  • 陶瓷活塞
  • 过滤嘴
  • 简单,方便的锁定杆
  • 人机工程学设计
  • 单通道,手动,连续可调体积
  • 先进的耐有机溶剂分配能力
  • 仪器气密室中的 PTFE(氟树脂)
  • 全氟橡胶 O 型圈在气密部分的体积膨胀低
  • 活塞由耐有机溶剂的材料制成
  • 合金弹簧可以避免金属被有机溶剂腐蚀
  • 快速且易于使用