Z717274
Nunc® 96 DeepWell™板,未经处理
96 DeepWell plate, 2 mL/well, sterile, natural, 60/cs
别名:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.22
物料
:
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
最大体积:
2 mL
板长度 × 宽度:
128 mm × 86 mm
尺寸:
96 wells
孔最大体积:
2 μm
工作体积:
1.9 mL
无菌性:
sterile
吸附类型:
non-treated surface
特点
:
lid: no
推荐产品
物料
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
无菌性
sterile
特点
lid: no
包装
case of 60 ea
制造商/商品名称
Nunc 278743
最大体积
2 mL
板长度 × 宽度
128 mm × 86 mm
尺寸
96 wells
孔最大体积
2 μm
工作体积
1.9 mL
颜色
natural
适用性
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Nunc® 96 DeepWell™ 圆底孔板
- 独特的低位设计,采用共用孔技术,可增加孔的体积
- 1.3和2.0 mL容积
- 最佳的存储容量和更好的混合性能
- 圆孔形状可减少液体滞留
- 可选孔盖用于安全存储–最小化对每个孔的深入
- 样品收集、存储、组合化学和文库应用的理想选择
- 可耐受组合化学中使用的大多数化学品、溶剂和酒精
- 广泛用于细菌和酵母菌的生长
- 易于使用的自动样品处理仪器
- 字母数字网格便于快速识别样品
- 样品收集、存储和组合化学和文库应用的理想选择
- 用孔盖和密封胶带密封
- 用作Nunc过滤板的理想收集孔板
法律信息
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries