物料
angled neck
polystyrene
polystyrene flask
screw top cap
无菌性
sterile
特点
with cap vented
包装
pack of 10
case of 360 ea
制造商/商品名称
TPP 90025
容量
15 mL
外部长度 × 宽度 × 高度
90 mm × 50 mm × 25 mm
表面积
25 cm2 , growth surface (cm2)
工作体积
3-5 mL
适用性
suitable for (cell culture; tissue culture)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
TPP 组织培养瓶
采用 TPP 进行内部表面处理,为大多数基质依赖性组织培养物提供了一个最佳的生长底表面。未处理的侧面和顶部内表面可减少生长区域外的非目标组织粘附,从而减少分离时的细胞损失。
该烧瓶具有创新的设计,使得装置通过烧瓶颈部插入,可容易地达到整个底面。这意味着没有移液器或细胞刮刀无法达到的“死角”。该出色的可达性是由于颈部开口较大,且倾斜角度较大。斜口颈部降低了培养液意外泄露的风险,并允许“无滴漏”倾倒。
TPP 过滤器盖在盖腔中具有焊接膜,允许在不改变气流的情况下,进行无气体交换。为了获得最佳的烧瓶呼吸,所有的膜均根据瓶盖尺寸专门设计。该微孔疏水膜(无细胞毒性)本身由 2 层膜材料构成,膜材料基于尼龙载体上的白色丙烯酸共聚物。在气流速率为 4.5(LPM /3.7 cm2/ 13.5 psi)的情况下,过滤烧瓶的气体交换性能与标准瓶盖的气体交换性能相当。
TPP 组织培养瓶代表高质量方面。
组织培养瓶的优点:
为了确保最佳组织生长,生长区域经过光机械处理。这增强了细胞粘附和细胞生长。
颈部的几何形状确保了 TPP 移液器、TPP 刮刀和 TPP 刮刀可完全地插入。
采用 TPP 进行内部表面处理,为大多数基质依赖性组织培养物提供了一个最佳的生长底表面。未处理的侧面和顶部内表面可减少生长区域外的非目标组织粘附,从而减少分离时的细胞损失。
该烧瓶具有创新的设计,使得装置通过烧瓶颈部插入,可容易地达到整个底面。这意味着没有移液器或细胞刮刀无法达到的“死角”。该出色的可达性是由于颈部开口较大,且倾斜角度较大。斜口颈部降低了培养液意外泄露的风险,并允许“无滴漏”倾倒。
TPP 过滤器盖在盖腔中具有焊接膜,允许在不改变气流的情况下,进行无气体交换。为了获得最佳的烧瓶呼吸,所有的膜均根据瓶盖尺寸专门设计。该微孔疏水膜(无细胞毒性)本身由 2 层膜材料构成,膜材料基于尼龙载体上的白色丙烯酸共聚物。在气流速率为 4.5(LPM /3.7 cm2/ 13.5 psi)的情况下,过滤烧瓶的气体交换性能与标准瓶盖的气体交换性能相当。
TPP 组织培养瓶代表高质量方面。
组织培养瓶的优点:
- 均一均匀的生长区域表面
- 清澈透明
- 烧瓶可稳定、无滑动堆叠
- 两侧标记区
- 精确的体积刻度,便于最佳控制培养基添加量
- 移液器、组织刮刀和组织刮刀的极佳可达性
- 标记区域两侧有线条,便于识别
- 溢出高度增加,降低培养基溢出的风险
- “通气”和过滤器螺旋盖
为了确保最佳组织生长,生长区域经过光机械处理。这增强了细胞粘附和细胞生长。
颈部的几何形状确保了 TPP 移液器、TPP 刮刀和 TPP 刮刀可完全地插入。
采用 TPP 进行内部表面处理,为大多数基质依赖性组织培养物提供了一个最佳的生长底表面。未处理的侧面和顶部内表面可减少生长区域外的非目标组织粘附,从而减少分离时的细胞损失。该烧瓶具有创新的设计,使得装置通过烧瓶颈部插入,可容易地达到整个底面。这意味着没有移液器或细胞刮刀无法达到的“死角”。
该出色的可达性是由于颈部开口较大,且倾斜角度较大。斜口颈部降低了培养液意外泄露的风险,并允许“无滴漏”倾倒。
当将通气螺旋盖拧到最紧时,封闭的组织培养瓶是液密和气密的。简单地旋转瓶盖四分之一圈,烧瓶将处于“通气”位置,烧瓶内部通过有限的间隙开口通气。这保证了与环境进行气体交换,并将潜在的污染风险保持在最低水平。此外,盖子的特殊扁平螺纹轮廓可以防止过度拧紧,从而允许盖子重复多次使用。
TPP 过滤器盖在盖腔中具有焊接膜,允许在不改变气流的情况下,进行无气体交换。为了获得最佳的烧瓶呼吸,所有的膜均根据瓶盖尺寸专门设计。该微孔疏水膜(无细胞毒性)本身由 2 层膜材料构成,膜材料基于尼龙载体上的白色丙烯酸共聚物。在气流速率为 4.5(LPM/3.7cm2/13.5psi)的情况下,过滤烧瓶的气体交换性能与标准瓶盖的气体交换性能相当。
该出色的可达性是由于颈部开口较大,且倾斜角度较大。斜口颈部降低了培养液意外泄露的风险,并允许“无滴漏”倾倒。
当将通气螺旋盖拧到最紧时,封闭的组织培养瓶是液密和气密的。简单地旋转瓶盖四分之一圈,烧瓶将处于“通气”位置,烧瓶内部通过有限的间隙开口通气。这保证了与环境进行气体交换,并将潜在的污染风险保持在最低水平。此外,盖子的特殊扁平螺纹轮廓可以防止过度拧紧,从而允许盖子重复多次使用。
TPP 过滤器盖在盖腔中具有焊接膜,允许在不改变气流的情况下,进行无气体交换。为了获得最佳的烧瓶呼吸,所有的膜均根据瓶盖尺寸专门设计。该微孔疏水膜(无细胞毒性)本身由 2 层膜材料构成,膜材料基于尼龙载体上的白色丙烯酸共聚物。在气流速率为 4.5(LPM/3.7cm2/13.5psi)的情况下,过滤烧瓶的气体交换性能与标准瓶盖的气体交换性能相当。
法律信息
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG