Key Documents
Z706086
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich®电穿孔比色皿
gap width 0.2 cm
别名:
Electroporation Cuvettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
NB.22
容量
~400 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
适合大多数品牌的电穿孔仪。 用于细菌转化、真核转染以及哺乳动物细胞和酵母的电穿孔。严格的制造公差以实现最佳的性能。
  • 使用0.1 cm间隙宽度用于细胞(白盖)
  • 使用0.2 cm间隙尺寸宽度用于酵母(蓝盖)
  • 使用0.4 cm间隙尺寸宽度用于哺乳动物细胞(红盖)
  • 所有比色皿均单独装袋并进行g-辐照以确保无菌。
  • 用于制造比色皿的材料是结晶苯乙烯。
法律資訊
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany