Merck
Z681784
培养管
size 25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass tube
别名:
culture tube, test tube, test tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121706
NACRES:
NB.22
物料
borosilicate glass tube
conical cap (Push fit)
round bottom
straight neck
transparent tube
无菌性
non-sterile
特点
neck thread push fit
包装
case of 288 ea (4 x 72)
pack of 72 ea
制造商/商品名称
Kimble® 45048-25150
容量
55 mL
尺寸
25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
KIMAX® culture tube has a fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance.
特点和优势
  • Kimble®培养管采用低溶出、耐化学腐蚀的硼硅玻璃制成。
  • 这些可重复使用的培养管的顶端边缘经火抛光处理。
  • 壁厚均匀,确保最大程度的热传递。
  • 标记点印于耐用的白色陶瓷珐琅。
包装
采用坚固的纸板箱包装,内部有网格,可最大限度地减少运输和搬运过程中的损坏。
法律信息
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)