Merck
C1048
培养管
tube diam. × L 20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass
别名:
culture tube, test tube, test tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
borosilicate glass
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
包裝
pack of 72 tubes
製造商/商標名
Kimble® 45048-20150
容量
36 mL
管直徑×長度
20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
KIMAX® culture tube has a fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance.
特點和優勢
  • Kimble®培养管采用低溶出、耐化学腐蚀的硼硅玻璃制成。
  • 这些可重复使用的培养管的顶端边缘经火抛光处理。
  • 壁厚均匀,确保最大程度的热传递。
  • 标记点印于耐用的白色陶瓷珐琅。
包裝
采用坚固的纸板箱包装,内部有网格,可最大限度地减少运输和搬运过程中的损坏。
法律資訊
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.