主要文件
Z380245
Jars Nalgene® style 2118
capacity 250 mL
别名:
laboratory jars, nalgene jars
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
物料
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
接合处
Joints threaded neck (70)
描述
Autoclavable with closure completely unscrewed
特点
with cap
包装
pkg of 6
制造商/商品名称
Nalgene® 2118-0008
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Translucent with excellent chemical resistance.
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)