Key Documents
Z369071
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 1.25 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
colorless
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Finn 9404180
最大體積
1.25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Delivers 25-125 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
包裝
bulk pack
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries