主要文件
Z359084
Sigma-Aldrich
Nalgene® 便携冰盒
0°C Labtop cooler, gel-filled lid
别名:
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103025
NACRES:
NB.17
特点
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
制造商/商品名称
Nalgene® DS5116-0032
长度 × 宽度 × 高度
243 mm × 157 mm × 146 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由耐用的聚碳酸酯模塑而成,填充无毒的可冷冻凝胶。冰桶的方便替代品,用于保持试剂和酶的温度。同时保护关键样品免受冰柜中温度波动的影响。
圆顶盖允许储存较高的螺旋盖微管。盖子具有网格写入表面,用于样本识别。可堆叠。
Maintains 32 microtubes below 1°C for up to 5 hrs at room temperature.
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)