主要文件
Z355534
Millipore
用于微生物分析的过滤膜
pore size 0.45 μm (HA), S-Pak, White with black grid surface
别名:
Analysis Filter Membranes, Membranes for Filtration, Microbiological Filter Membranes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
物料
cellulose acetate/cellulose nitrate mixed esters filter
制造商/商品名称
Millipore HAWG047S6
孔径
0.45 μm (HA)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
HA型过滤器,孔径0.45 μm,设计用于完全保留和最大限度地回收总大肠菌群和粪大肠菌群。符合饮用水分析膜过滤器适用的美国EPA标准方法和ASTM规范。
HC型过滤器,孔径0.7 μm,设计用于提高粪大肠菌群的回收率,特别是在氯化废水中。如果水样具有较高的颗粒负荷,则可使用较大的孔径以进行更快的过滤。
两种过滤器均为醋酸纤维素/硝酸纤维素混合酯。
S-Kit 包含滤膜和吸水垫,无菌单独密封,包装于(100′s)分配管中。
S-Pak 包含滤膜,无菌单独密封。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)