主要文件
Z329436
BRAND®磁性搅棒寻回器,PTFE
L 250 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
价格与库存信息目前不能提供
物料
PTFE-coated
制造商/商品名称
BRAND 137710
长度
250 mm
直径
~8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Magnetic core fully sealed.
其他说明
BR137710 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)