Merck
Z290815
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
别名:
Filter Membranes, Nylon Membrane Filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
尼龙滤膜, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
材料
Nylon membrane
無菌
non-sterile
直徑
25 mm
厚度
60-125 μm
孔徑
0.45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
尼龙过滤器是天然亲水的,在制造过程中不使用润湿剂。
当浸提物水平为<0.0015 mg/cm2时,它们是 HPLC 溶剂和样品制备的理想选择。由于高度非特异性结合,不推荐用于蛋白溶液。
特點和優勢
  • 与水性和大多数有机溶剂相容
  • 耐受高压釜
  • 可以承受高达180°C的温度