Merck
Z290823
Sigma-Aldrich
Nylon filter membranes
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
尼龙滤膜, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
材料
Nylon membrane
無菌
non-sterile
直徑
25 mm
厚度
60-125 μm
孔徑
0.2 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
尼龙过滤器是天然亲水的,在制造过程中不使用润湿剂。
当浸提物水平为<0.0015 mg/cm2时,它们是 HPLC 溶剂和样品制备的理想选择。由于高度非特异性结合,不推荐用于蛋白溶液。
特點和優勢
  • 与水性和大多数有机溶剂相容
  • 耐受高压釜
  • 可以承受高达180°C的温度
访问文档库
Seyed Morteza Zahedi et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 149, 313-323 (2020-03-07)
The increasing salinity in soils and irrigation water is a major concern for growers of strawberry, a salt-sensitive horticultural crop. The hormone melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is involved in many biological processes and affects plant responses to environmental stresses. The effects of