Merck
X0626
Sigma-Aldrich
黄嘌呤
≥99.5% (HPLC), purified by recrystallization
别名:
2,6-二氧嘌呤, 3,7-二氢嘌呤-2,6-二酮, 叶黄素, 2,6-二羟基嘌呤
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4N4O2
CAS号:
分子量:
152.11
Beilstein:
8733
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
品質等級
化驗
≥99.5% (HPLC)
形狀
powder
純化經由
recrystallization
溶解度
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES 字串
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI 密鑰
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
黄嘌呤是各种天然和合成医药活性化合物的重要组成部分。黄嘌呤的各种形式,如咖啡因、可可碱、茶碱,存在于巧克力、可可、茶、酵母、番茄、动物器官和咖啡中。黄嘌呤是一种嘌呤基天然杂环生物碱,由一个中心氮原子和一个与咪唑环稠合的嘧啶环组成。黄嘌呤由嘌呤代谢通路中的几种不同前体生成:鸟嘌呤脱氨酶催化的鸟嘌呤脱氨和黄嘌呤氧化还原酶催化的次黄嘌呤转化。
生化/生理作用
黄嘌呤参与核酸和核苷酸的代谢,是尿酸的前体。它是一种多功能化合物,在与呼吸道、中枢神经系统(CNS)、肾脏、胃、平滑肌细胞和心脏有关的多种药理学条件下有治疗作用。黄嘌呤可作为检测痛风的生物标志物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
P Leanderson et al.
Carcinogenesis, 17(3), 545-550 (1996-03-01)
The formation of DNA-strand breaks was studied in cultured human lung cells (A 549) subjected to iron, either in the form of iron(III) citrate or in combination with the metal chelators ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA), nitrilo triacetic acid (NTA)
Xanthine scaffold: scope and potential in drug development
Singh N, et al.
Heliyon, 4(10), e00829-e00829 (2018)
Study on the diagnosis of gout with xanthine and hypoxanthine
Wang Y, et al.
Journal of Clinical Laboratory Analysis, 33(5), e22868-e22868 (2019)
Recent Advances in the Synthesis of Xanthines: A Short Review
Kapri A, et al.
Scientifica, 2022 (2022)
Bioactive chemical constituents of Stereospermum kunthianum (Bignoniaceae)
Island, W
Research Journal of Phytochemistry, 3, 35-43 (2009)
实验方案
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
在测定超氧化物歧化酶活性时,使用了一种在550 nm处的连续分光光度法进行测定。一个酶单位可将酶偶联系统的细胞色素c还原率抑制50%。