生物来源
Streptomyces sp.
质量水平
方案
≥90% (HPLC)
表单
liquid
储存条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hydroscopic.)
浓度
~1 mg/mL in DMSO
颜色
colorless
抗生素抗菌谱
Gram-positive bacteria
parasites
viruses
作用机制
cell membrane | interferes
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI key
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
其他说明
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)