SML1779
Nigericin sodium salt
from Streptomyces hygroscopicus, ≥98% (HPLC), solution, polyether ionophore
别名:
3B2-6379, HE331800, Helex C, 抗生素K178, 抗生素X464, 聚醚A, 钠; 2-[(3S,6R)-6-[[(5R,6R,7R,9R)-2- [5-[(3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)- 6-羟基-6-(羟甲基)-3,5-二甲基恶烷-2-基] -3-甲基氧杂戊-2-基] -5-甲基氧杂草-2-基] -7-甲氧基-2,4,6-三甲基-1,10-二氧杂螺环[4.5]癸烷-9-基]甲基] -3-甲基恶烷-2-基]丙酸酯, 阿扎霉素M
About This Item
推荐产品
product name
尼日利亚菌素钠盐成品溶液, 5 mg/mL (DMSO:ethanol 1:1)
生物源
Streptomyces hygroscopicus
品質等級
形狀
solution
濃度
5 mg/mL (DMSO:ethanol 1:1)
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
作用方式
cell membrane | interferes
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25?,26?,27+,28+,29+,30+,31+,32?,33?,34-,35?,37?,38?,39-,40+;/m0./s1
InChI 密鑰
MOYOTUKECQMGHE-KKCUGXASSA-M
生化/生理作用
尼日利亚菌素通过促进离子跨膜扩散来杀死细菌。
低浓度(0.5 μM)的尼日利亚菌素会迅速降低 pHi,导致在大脑微血管内皮细胞中刺激 PG 产生 1.5 到 2 倍,并阻止 Erlich 腹水癌细胞中 DNA 的合成。 在脊髓灰质炎病毒进入 Hela 细胞后,用尼日利亚菌素处理可防止脊髓灰质炎病毒对宿主蛋白合成的抑制。 尼日利亚菌素还广泛用于研究可变系统中膜电位变化的后果。
準備報告
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
78.8 °F
閃點(°C)
26 °C