主要文件
T8654
Magenta 容器
7-way tray
别名:
Magenta Vessel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.13
应用
agriculture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Culture tray supports eight GA-7 or GA-7-3 Magenta vessels or 36 25 mm culture tubes. Tray can be used during washing, filling, autoclaving or incubation
法律信息
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1