主要文件
T8443
Sigma-Aldrich
®缓冲剂
BioPerformance Certified, pH 8.0, average Mw 141.8
别名:
Tris 晶体
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161700
NACRES:
NA.25
等级
BioPerformance Certified
质量水平
表单
crystalline powder
分子量
average Mw 141.8
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH值(酸碱度)
8.00 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
8.0
有效pH范围
7.0-9.0
溶解性
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
应用
diagnostic assay manufacturing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
溶解于水中以制成0.1M溶液。无需调整pH。保障的准确度:±0.1 pH单位。
Tris具有显著的温度系数,因此请选择可在所需温度下提供所需最终pH的混合物。
从5 °C到25 °C,平均每升高 1 °C pH 会下降0.03。
从25 °C到37 °C,平均每升高 1 °C pH 会下降0.025。
如果需要不同的浓度,请注意浓度会对溶液的pH有影响。
该产品经细胞培养测试。它还经过了低内毒素水平检测并分析了是否已去除核酸酶和蛋白酶。
其他说明
该产品是Trizma碱和Trizma HCl的一种预混物,可用于为Tris缓冲液制备常用的pH值。
某些pH电极不能使用Tris缓冲液提供准确的结果。
制备说明
Trizma溶液可高压灭菌。
法律信息
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)