Merck
T5944
Sigma-Aldrich
肿瘤坏死因子-α 来源于大鼠
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
别名:
TNF-α, 恶病质素
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
肿瘤坏死因子-α 来源于大鼠, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
生物源
rat
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
形狀
powder
品質
endotoxin tested
分子量
predicted mol wt ~17 kDa
包裝
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<1 EU/μgtested (LAL test)
顏色
white
溶解度
water: soluble
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
rat ... Tnf(24835)
一般說明
Tnf(肿瘤坏死因子)基因定位于大鼠染色体20p12。
應用
TNF-α影响正常细胞和肿瘤细胞的生长和功能。TNF-α引起某些转化细胞的细胞溶解或细胞停滞,与γ-干扰素在细胞毒性方面具有协同作用。
来源于大鼠的肿瘤坏死因子α已被用于:
  • 作为M1巨噬细胞活化的指示剂刺激诱导型一氧化氮合酶 (iNOS) 在巨噬细胞中表达
  • 研究其对胰腺β细胞凋亡 的作用
  • 评估黄体酮对肿瘤坏死因子 (TNF)-α在滑膜中表达的影响
  • 作为对照品中的阻断抗原用于免疫组织化学分析
生化/生理作用
肿瘤坏死因子-α(TNF-αcachectin)又称恶病质素,在抗肿瘤活性、免疫调节、炎症、厌食、恶病质、感染性休克、病毒复制和造血等方面发挥作用。TNF-α由多种细胞表达,具有多种诱导和抑制因子。主要由巨噬细胞对免疫挑战如细菌(脂多糖)、病毒、寄生虫、有丝分裂原和其他细胞因子产生应答。TNF-α对许多转化细胞(同名活性)具有细胞毒性,但在正常二倍体细胞中,可刺激增殖(成纤维细胞)、分化(骨髓细胞)或活化(中性粒细胞)。TNF-α对 DNA 和 RNA 病毒也有抗病毒作用,并诱导其他几种细胞因子的产生。TNF-α和相关分子TNF-β(LT-α)与28%的氨基酸序列具有紧密的结构相似性,并且均激活相同的TNF受体、TNFR1和TNFR2
外觀
从0.2μm过滤的缓冲溶液中以牛血清白蛋白为载体冻干。
分析報告
在存在放线菌素 D 的情况下,采用 TNF 易感小鼠 L929 细胞系,通过细胞毒性试验测定生物活性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Endothelin system mRNA variation in the heart of Zucker rats: Evaluation of a possible balance with natriuretic peptides
Cabiati M, et al.
Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases, 24(11), 1166-1173 (2014)
Chronic intermittent hypoxia induces local inflammation of the rat carotid body via functional upregulation of proinflammatory cytokine pathways
Lam SY, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 137(3), 303-317 (2012)
Estradiol promotes M1-like macrophage activation through cadherin-11 to aggravate temporomandibular joint inflammation in rats
Kou XX, et al.
Journal of Immunology, 1303188-1303188 (2015)
Progesterone attenuates temporomandibular joint inflammation through inhibition of NF-kappa pathway in ovariectomized rats
Xue XT, et al.
Scientific Reports, 7(1), 15334-15334 (2017)
Melissa M Gresle et al.
Glia, 63(6), 1005-1020 (2015-02-03)
In order to further investigate the molecular mechanisms that regulate oligodendrocyte (OC) survival, we utilized microarrays to characterize changes in OC gene expression after exposure to the cytokines neurotrophin3, insulin, or leukemia inhibitory factor (LIF) in vitro. We identified and